Imprimer
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,2-Dibromo-3,4-dichloro-1,1,2,3,4,4-hexafluorobutane
PC51061-1G PC51061-5G
APOSPC51061-1GEA 136 EUR
APOSPC51061-1G APOSPC51061-5G
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Formule: C₄Br₂Cl₂F₆
Point d'ébullition: 63 °C (14 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442561
Numéro CAS: 375-27-9