Imprimer
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Methylamino)-2,3,4-trifluoronitrobenzene
PC51047-1G PC51047-5G
APOSPC51047-1GEA 207 EUR
APOSPC51047-1G APOSPC51047-5G
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 206.122 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20481818
Numéro CAS: 1346521-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III