Imprimer

4-Chloro-2,6-difluoroanisole

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 5-Chloro-1,3-difluoro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-2,6-difluorophenyl methyl ether

PC51046-1G PC51046-5G PC51046-25G
APOSPC51046-1GEA 63.8 EUR
APOSPC51046-1G APOSPC51046-5G APOSPC51046-25G
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
Formule: C₇H₅ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193248
Numéro CAS: 170572-51-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR