Imprimer
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-8-(trifluoromethyl)quinoline
PC51039-1G PC51039-5G
APOSPC51039-1GEA 177 EUR
APOSPC51039-1G APOSPC51039-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Poids moléculaire: 247.601 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863554
Numéro CAS: 955288-52-5