Imprimer
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510359-1G PC510359-250MG
APOSPC510359-1GEA 1120 EUR
APOSPC510359-1G APOSPC510359-250MG
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₇H₆F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26843607
Numéro CAS: 1565712-50-6