Imprimer
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510355-1G PC510355-250MG
APOSPC510355-1GEA 780 EUR
APOSPC510355-1G APOSPC510355-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole 95%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole
Formule: C₈H₆F₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778330
Numéro CAS: 132877-27-1