Imprimer
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510354-1G PC510354-250MG PC510354-5G
APOSPC510354-1GEA 713 EUR
APOSPC510354-1G APOSPC510354-250MG APOSPC510354-5G
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine
Formule: C₆H₅BrF₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24281314
Numéro CAS: 1557875-06-5