Imprimer
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510352-1G PC510352-250MG PC510352-5G
APOSPC510352-1GEA 532 EUR
APOSPC510352-1G APOSPC510352-250MG APOSPC510352-5G
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₁₂H₁₂FN₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695792
Numéro CAS: 473537-38-1