Imprimer
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510350-250MG PC510350-1G
APOSPC510350-250MGEA 256 EUR
APOSPC510350-250MG APOSPC510350-1G
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Formule: C₁₁H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24617138
Numéro CAS: 5159-06-8