Imprimer
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC510316-1G PC510316-5G
APOSPC510316-1GEA 448 EUR
APOSPC510316-1G APOSPC510316-5G
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formule: C₉H₅F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18533660
Numéro CAS: 1261358-84-2