Imprimer
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510308-1G PC510308-250MG PC510308-5G
APOSPC510308-1GEA 405 EUR
APOSPC510308-1G APOSPC510308-250MG APOSPC510308-5G
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
Poids moléculaire: 214.166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24503444
Numéro CAS: 1308915-16-3