Imprimer
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510303-1G PC510303-250MG PC510303-5G
APOSPC510303-1GEA 601 EUR
APOSPC510303-1G APOSPC510303-250MG APOSPC510303-5G
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₇BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29055290
Numéro CAS: 2006277-60-5