(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₁₂FNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD29055294 Numéro CAS: 1544241-64-6 |