Imprimer
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510295-1G PC510295-5G
APOSPC510295-1GEA 205 EUR
APOSPC510295-1G APOSPC510295-5G
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Formule: C₈H₉F₃N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122820
Numéro CAS: 1196702-79-0