Imprimer
Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510292-1G PC510292-5G
APOSPC510292-1GEA 397 EUR
APOSPC510292-1G APOSPC510292-5G
Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29049236
Numéro CAS: 2006278-07-3