2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₃FN₂O·2ClH Poids moléculaire: 269.143 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD29049239 Numéro CAS: 2006276-93-1 |