Imprimer
7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510289-1G PC510289-250MG
APOSPC510289-1GEA 1620 EUR
APOSPC510289-1G APOSPC510289-250MG
7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
Formule: C₁₀H₅FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14706170
Numéro CAS: 58472-36-9