Imprimer
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC510286-1G PC510286-250MG PC510286-5G
APOSPC510286-1GEA 148 EUR
APOSPC510286-1G APOSPC510286-250MG APOSPC510286-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂NO
Poids moléculaire: 224.003 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977440
Numéro CAS: 899452-26-7