Imprimer
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-5-fluoro-2-methyl-benzoic acid methyl ester
PC510281-1G PC510281-250MG
APOSPC510281-1GEA 188 EUR
APOSPC510281-1G APOSPC510281-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19440363
Numéro CAS: 1187318-53-1