Imprimer
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510279-1G PC510279-250MG PC510279-5G
APOSPC510279-1GEA 493 EUR
APOSPC510279-1G APOSPC510279-250MG APOSPC510279-5G
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28678072
Numéro CAS: 231296-89-2