Imprimer
(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510276-5G PC510276-1G
APOSPC510276-5GEA 1330 EUR
APOSPC510276-5G APOSPC510276-1G
(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977372
Numéro CAS: 159415-52-8