Imprimer
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510264-1G PC510264-250MG
APOSPC510264-1GEA 916 EUR
APOSPC510264-1G APOSPC510264-250MG
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₇BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977408
Numéro CAS: 1694614-97-5