Imprimer
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510262-1G PC510262-5G PC510262-250MG
APOSPC510262-1GEA 601 EUR
APOSPC510262-1G APOSPC510262-5G APOSPC510262-250MG
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₅ClF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23132257
Numéro CAS: 1254366-15-8