Imprimer
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510248-1G PC510248-250MG
APOSPC510248-1GEA 865 EUR
APOSPC510248-1G APOSPC510248-250MG
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909256
Numéro CAS: 915213-54-6