Imprimer
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510243-1G PC510243-250MG PC510243-5G
APOSPC510243-1GEA 499 EUR
APOSPC510243-1G APOSPC510243-250MG APOSPC510243-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₃S
Poids moléculaire: 289.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375334
Numéro CAS: 886370-20-3