Imprimer
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510242-1G PC510242-250MG PC510242-5G
APOSPC510242-1GEA 478 EUR
APOSPC510242-1G APOSPC510242-250MG APOSPC510242-5G
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Formule: C₈H₈ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110026
Numéro CAS: 119779-12-3