Imprimer
5,6-Difluorobenzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510221-1G PC510221-250MG
APOSPC510221-1GEA 111 EUR
APOSPC510221-1G APOSPC510221-250MG
5,6-Difluorobenzimidazole
5,6-Difluorobenzimidazole
Formule: C₇H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02031530
Numéro CAS: 78581-99-4