4-Fluoro-7-methylindole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈FN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09027019 Numéro CAS: 313337-32-5 |