Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC510210-1G PC510210-250MG PC510210-5G
APOSPC510210-1GEA 601 EUR
APOSPC510210-1G APOSPC510210-250MG APOSPC510210-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185403
Numéro CAS: 691877-04-0
UN: 2735
ADR: 8,III