Imprimer
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51021-100MG PC51021-1G PC51021-500MG
APOSPC51021-100MGEA 79.9 EUR
APOSPC51021-100MG APOSPC51021-1G APOSPC51021-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₃BrClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384873
Numéro CAS: 1286734-78-8