Imprimer
3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510207-5G PC510207-1G
APOSPC510207-5GEA 261 EUR
APOSPC510207-5G APOSPC510207-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
Formule: C₉H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201038
Numéro CAS: 404-91-1