Imprimer
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510205-1G PC510205-250MG
APOSPC510205-1GEA 223 EUR
APOSPC510205-1G APOSPC510205-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
Formule: C₇H₈FNO
Poids moléculaire: 141.143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19440436
Numéro CAS: 917835-69-9