Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC510204-1G PC510204-250MG
APOSPC510204-1GEA 161 EUR
APOSPC510204-1G APOSPC510204-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₄H₂BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755885
Numéro CAS: 93608-11-8