Imprimer
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510165-1G PC510165-250MG PC510165-5G
APOSPC510165-1GEA 1010 EUR
APOSPC510165-1G APOSPC510165-250MG APOSPC510165-5G
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₄BrF₂NO
Poids moléculaire: 248.024 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390874
Numéro CAS: 1261818-72-7