Imprimer
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Borono-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole, (5-Fluoro-1-methyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
PC51013-1G PC51013-250MG PC51013-100MG
APOSPC51013-1GEA 931 EUR
APOSPC51013-1G APOSPC51013-250MG APOSPC51013-100MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₈H₈BFN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18089818
Numéro CAS: 2096331-06-3