Imprimer
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510104-1G PC510104-5G
APOSPC510104-1GEA 125 EUR
APOSPC510104-1G APOSPC510104-5G
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₁FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659702
Numéro CAS: 777-70-8