Imprimer
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Amino-3-bromo-4-fluoronitrobenzene
PC51010-1G PC51010-5G
APOSPC51010-1GEA 34.8 EUR
APOSPC51010-1G APOSPC51010-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
Point d'ébullition: 315 °C
Point de fusion: 109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18071077
Numéro CAS: 1218764-80-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III