Imprimer
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510097-5G PC510097-1G
APOSPC510097-5GEA 1420 EUR
APOSPC510097-5G APOSPC510097-1G
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₇F₆NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410252
Numéro CAS: 887973-75-3