Imprimer
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510092-1G PC510092-5G
APOSPC510092-1GEA 499 EUR
APOSPC510092-1G APOSPC510092-5G
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410446
Numéro CAS: 220455-42-5