Imprimer
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510081-1G PC510081-5G
APOSPC510081-1GEA 397 EUR
APOSPC510081-1G APOSPC510081-5G
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410236
Numéro CAS: 887973-92-4