Imprimer
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510078-1G PC510078-5G
APOSPC510078-1GEA 397 EUR
APOSPC510078-1G APOSPC510078-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115434
Numéro CAS: 898405-31-7