[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₉F₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06410330 Numéro CAS: 887974-19-8 |