Imprimer
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510059-1G PC510059-5G
APOSPC510059-1GEA 499 EUR
APOSPC510059-1G APOSPC510059-5G
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Formule: C₁₄H₇F₆NO₂
Poids moléculaire: 335.201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410088
Numéro CAS: 887982-70-9