Imprimer
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510055-1G PC510055-5G
APOSPC510055-1GEA 306 EUR
APOSPC510055-1G APOSPC510055-5G
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₈F₃NO₄S
Poids moléculaire: 283.224 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442791
Numéro CAS: 1314406-51-3