Imprimer
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510049-1G PC510049-5G
APOSPC510049-1GEA 397 EUR
APOSPC510049-1G APOSPC510049-5G
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Formule: C₁₅H₂₀FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442783
Numéro CAS: 1314419-66-3