Imprimer
2-[4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinylthio]acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510037-25G PC510037-5G
APOSPC510037-25GEA 1220 EUR
APOSPC510037-25G APOSPC510037-5G
2-[4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinylthio]acetic acid
2-[4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinylthio]acetic acid
Formule: C₇H₅F₃N₂O₃S
Poids moléculaire: 254.186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665841
Numéro CAS: 836-12-4