Imprimer
Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510027-1G PC510027-5G
APOSPC510027-1GEA 184 EUR
APOSPC510027-1G APOSPC510027-5G
Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Formule: C₁₈H₁₈FNO₃
Poids moléculaire: 315.339 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651702
Numéro CAS: 1272756-24-7