Imprimer
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510019-1G PC510019-5G
APOSPC510019-1GEA 101 EUR
APOSPC510019-1G APOSPC510019-5G
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659045
Numéro CAS: 116548-07-3