Imprimer
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510016-1G PC510016-5G
APOSPC510016-1GEA 397 EUR
APOSPC510016-1G APOSPC510016-5G
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₇F₂NO₄
Poids moléculaire: 231.153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495905
Numéro CAS: 1226776-82-4