Imprimer
Methyl 4-Fluoro-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510012-25G PC510012-5G
APOSPC510012-25GEA 549 EUR
APOSPC510012-25G APOSPC510012-5G
Methyl 4-Fluoro-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Methyl 4-Fluoro-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Formule: C₁₀H₇F₄NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585008
Numéro CAS: 404010-71-5